6-(Dimethylamino)nicotinaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(N,N-Dimethylamino)pyridine-5-carboxaldehyde
OR46111-1G
APOSOR46111-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR46111-1G
6-(Dimethylamino)nicotinaldehyde
6-(Dimethylamino)nicotinaldehyde
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272100
Numéro CAS: 149805-92-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité