2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (5-formylpyridin-2-yl)carbamate, 6-Aminonicotinaldehyde, 6-BOC protected
OR46112-1G
APOSOR46112-1GEA 184 EUR InStock
APOSOR46112-1G
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde
2-(Boc-amino)pyridine-5-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₃
MW: 222,25 g/mol
Point de fusion: 174…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064228
Numéro CAS: 199296-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité