2-Hydroxy-2-méthylpropionate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46219-25G
APOSOR46219-25GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR46219-25G
2-Hydroxy-2-méthylpropionate d'éthyle 98%
2-Hydroxy-2-méthylpropionate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 149…151 °C
Densité: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004458
Numéro CAS: 80-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité