Ethyl 2-(chloromethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole
OR46233-500MG
APOSOR46233-500MGEA 43.5 EUR InStock
APOSOR46233-500MG
Ethyl 2-(chloromethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl 2-(chloromethyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formule: C₇H₈ClNO₂S
MW: 205,662 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06761633
Numéro CAS: 842130-48-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité