Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Bis(acetonitrile)-palladium(II) chloride, Palladium(II) chloride diacetonitrile complex, Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)

OR46250-1G
APOSOR46250-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR46250-1G
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride 95%
Bis(acetonitrile)palladium(II) dichloride


Formule: C₄H₆Cl₂N₂Pd
MW: 259,43 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013122
Numéro CAS: 14592-56-4
EINECS: 238-637-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité