Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-bromothiophenol

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-5-bromobenzenethiol

OR46252-250MG
APOSOR46252-250MGEA 69.6 EUR InStock
APOSOR46252-250MG
2-Amino-5-bromothiophenol
2-Amino-5-bromothiophenol


Formule: C₆H₆BrNS
MW: 204,800 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00839467
Numéro CAS: 23451-95-8
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité