Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR4639-5G
APOSOR4639-5GEA 64 EUR InStock
APOSOR4639-5G
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00206744
Numéro CAS: 35212-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité