(+)-Menthyl chloroformate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, (1S)-(+)-Menthyl chloroformate
OR46551-1G
APOSOR46551-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR46551-1G
(+)-Menthyl chloroformate
(+)-Menthyl chloroformate
Formule: C₁₁H₁₉ClO₂
MW: 218,720 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C/11mmHg
Densité: 1.031 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134483
Numéro CAS: 7635-54-3
ONU: 3277
ADR: 6.1+8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité