2-Amino-5-nitropyrimidine-4,6-diol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4,6-dihydroxy-5-nitro-1,3-diazine, 2-Amino-4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine
OR4656-250MG
APOSOR4656-250MGEA 102 EUR InStock
APOSOR4656-250MG
2-Amino-5-nitropyrimidine-4,6-diol 95%
2-Amino-5-nitropyrimidine-4,6-diol
Formule: C₄H₄N₄O₄
MW: 172,099 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082801
Numéro CAS: 80466-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité