2,5-Diméthoxythiophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dimethoxybenzenethiol, 2,5-Dimethoxyphenyl mercaptan, 1,4-Dimethoxy-2-mercaptobenzene, 2,5-Dimethoxybenzene-1-thiol
OR4657-1G
APOSOR4657-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR4657-1G
2,5-Diméthoxythiophénol
2,5-Diméthoxythiophénol
Formule: C₈H₁₀O₂S
MW: 170,23 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052738
Numéro CAS: 1483-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité