Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-Bromo-4,6-dichloroquinazoline

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Bromo-4,6-dichloro-1,3-benzodiazine

OR46571-1G
APOSOR46571-1GEA 1250 EUR InStock
APOSOR46571-1G
7-Bromo-4,6-dichloroquinazoline
7-Bromo-4,6-dichloroquinazoline


Formule: C₈H₃BrCl₂N₂
MW: 277,933 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13193278
Numéro CAS: 1260847-61-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité