7-Aminoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Quinolin-7-amine
OR46576-1G
APOSOR46576-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR46576-1G
7-Aminoquinoline
7-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646243
Numéro CAS: 580-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité