Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle, grade Technique

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR46582-1G
APOSOR46582-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR46582-1G
Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle, grade Technique
Chlorure de 5-isoxazolecarbonyle


Formule: C₄H₂ClNO₂
MW: 131,52 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/16mmHg
Densité: 1.362 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067868
Numéro CAS: 62348-13-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité