(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-Abu-NH2 · HCl, (2S)-2-Aminobutanamide hydrochloride, (S)-(+)-2-Aminobutanamide hydrochloride, H-Abu-NH2 HCl
OR46608-100G
APOSOR46608-100GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR46608-100G
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride 97%
(S)-2-Aminobutanamide hydrochloride
Formule: C₄H₁₁ClN₂O
MW: 138,60 g/mol
Point de fusion: 259…263 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00136565
Numéro CAS: 7682-20-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité