Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane, grade Technique

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Bisphenol A Diglycidyl Ether, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane Diglycidyl Ether, DER 332, BADGE, D.E.R. 332 epoxy resin

OR46614-100G
APOSOR46614-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR46614-100G
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane, grade Technique
2,2-Bis(4-glycidyloxyphenyl)propane


Formule: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080480
Numéro CAS: 1675-54-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité