3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
OR46626-1G
APOSOR46626-1GEA 246 EUR InStock
APOSOR46626-1G
3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
3-Phenyl-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₉H₉N₃
MW: 159,188 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01693716
Numéro CAS: 91857-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité