1-Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-ylmethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46644-1G
APOSOR46644-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR46644-1G
1-Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-ylmethanamine
1-Bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-ylmethanamine
Formule: C₉H₁₁N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213241
Numéro CAS: 1005-19-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité