(2,6-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46658-1G
APOSOR46658-1GEA 545 EUR InStock
APOSOR46658-1G
(2,6-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
(2,6-Dimethyltetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Formule: C₉H₁₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100081
Numéro CAS: 1215417-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité