4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46698-1G
APOSOR46698-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR46698-1G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazole
Formule: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738535
Numéro CAS: 99073-82-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité