Amino(4-methoxyphenyl)acetonitrile hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46701-1G
APOSOR46701-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR46701-1G
Amino(4-methoxyphenyl)acetonitrile hydrochloride
Amino(4-methoxyphenyl)acetonitrile hydrochloride
Formule: C₉H₁₀N₂O·ClH
MW: 198,649 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27959559
Numéro CAS: 5537-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité