2-Chloro-5-phenylnicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR46707-1G
APOSOR46707-1GEA 261 EUR InStock
APOSOR46707-1G
2-Chloro-5-phenylnicotinonitrile
2-Chloro-5-phenylnicotinonitrile
Formule: C₁₂H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231610
Numéro CAS: 10177-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité