[4-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-1H-imidazole
OR46750-250MG
APOSOR46750-250MGEA 360 EUR InStock
APOSOR46750-250MG
[4-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]boronic acid, pinacol ester
[4-(1H-Imidazol-2-yl)phenyl]boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₁₉BN₂O₂
MW: 270,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18383629
Numéro CAS: 1229584-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité