Methyl-2,5-dibromobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2,5-dibromobenzoate
OR4690-25G
APOSOR4690-25GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR4690-25G
Methyl-2,5-dibromobenzoate 98%
Methyl-2,5-dibromobenzoate
Formule: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144757
Numéro CAS: 57381-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité