Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-5-phenylfuran-3-carboxylic acid
OR4698-1G
APOSOR4698-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR4698-1G
Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque
Acide 2-méthyl-5-phényl-3-furoïque
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Point de fusion: 176…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221070
Numéro CAS: 108124-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité