(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470000-25G
APOSOR470000-25GEA 306 EUR InStock
APOSOR470000-25G
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol
(R)-(-)-1-Cbz-3-Pyrrolidinol
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368258
Numéro CAS: 100858-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité