Butoxyacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470003-25G
APOSOR470003-25GEA 299 EUR InStock
APOSOR470003-25G
Butoxyacetic acid
Butoxyacetic acid
Formule: C₆H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067044
Numéro CAS: 2516-93-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité