endo-N,9-Dimethyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470007-5G
APOSOR470007-5GEA 1690 EUR InStock
APOSOR470007-5G
endo-N,9-Dimethyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
endo-N,9-Dimethyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168,279 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198905
Numéro CAS: 123259-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité