cis-5-Ethoxycarbonyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470008-1G
APOSOR470008-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470008-1G
cis-5-Ethoxycarbonyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
cis-5-Ethoxycarbonyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21364417
Numéro CAS: 894854-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité