3-(4-Methyl-1-piperazinylsulphonyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470025-5G
APOSOR470025-5GEA 519 EUR InStock
APOSOR470025-5G
3-(4-Methyl-1-piperazinylsulphonyl)benzoic acid
3-(4-Methyl-1-piperazinylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₄S
MW: 284,331 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02725037
Numéro CAS: 380339-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité