1-(4-Nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470030-1G
APOSOR470030-1GEA 357 EUR InStock
APOSOR470030-1G
1-(4-Nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile
1-(4-Nitrophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,236 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01012887
Numéro CAS: 91392-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité