Ethyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470037-5G
APOSOR470037-5GEA 367 EUR InStock
APOSOR470037-5G
Ethyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Ethyl 4-(5-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
MW: 246,262 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198874
Numéro CAS: 1166756-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité