N-(2,5-Dimethyl-4-nitrophenyl)acetamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470041-5G
APOSOR470041-5GEA 448 EUR InStock
APOSOR470041-5G
N-(2,5-Dimethyl-4-nitrophenyl)acetamide
N-(2,5-Dimethyl-4-nitrophenyl)acetamide
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃
MW: 208,214 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00547733
Numéro CAS: 6954-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité