2-[4-(Cyclopentyloxy)phenyl]acetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470056-5G
APOSOR470056-5GEA 601 EUR InStock
APOSOR470056-5G
2-[4-(Cyclopentyloxy)phenyl]acetonitrile
2-[4-(Cyclopentyloxy)phenyl]acetonitrile
Formule: C₁₃H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08166709
Numéro CAS: 900137-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité