5-Amino-2-isopropyl-2H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470057-5G
APOSOR470057-5GEA 1120 EUR InStock
APOSOR470057-5G
5-Amino-2-isopropyl-2H-indazole
5-Amino-2-isopropyl-2H-indazole
Formule: C₁₀H₁₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375232
Numéro CAS: 1261268-91-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité