3-Bromo-4-piperazinobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470063-5G
APOSOR470063-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470063-5G
3-Bromo-4-piperazinobenzoic acid
3-Bromo-4-piperazinobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃BrN₂O₂
MW: 285,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110935
Numéro CAS: 1131594-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité