4-(Methylsulphonyl)-3-piperazinobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR470065-5G
APOSOR470065-5GEA 1180 EUR InStock
APOSOR470065-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-piperazinobenzoic acid
4-(Methylsulphonyl)-3-piperazinobenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₄S
MW: 284,331 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191609
Numéro CAS: 1197193-03-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité