4-Bromo-2-piperazinobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470066-5G
APOSOR470066-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470066-5G
4-Bromo-2-piperazinobenzoic acid
4-Bromo-2-piperazinobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13191612
Numéro CAS: 1197193-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité