2-Chloro-4-piperazinobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470072-5G
APOSOR470072-5GEA 804 EUR InStock
APOSOR470072-5G
2-Chloro-4-piperazinobenzoic acid
2-Chloro-4-piperazinobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₃ClN₂O₂
MW: 240,686 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198409
Numéro CAS: 74803-84-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité