N-[4-(5-Isobutyramido-1H-benzoimidazol-2-yl)phenyl]benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470111-100MG
APOSOR470111-100MGEA 397 EUR InStock
APOSOR470111-100MG
N-[4-(5-Isobutyramido-1H-benzoimidazol-2-yl)phenyl]benzamide
N-[4-(5-Isobutyramido-1H-benzoimidazol-2-yl)phenyl]benzamide
Formule: C₂₄H₂₂N₄O₂
MW: 398,457 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375239
Numéro CAS: 1261268-95-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité