1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470126-25G
APOSOR470126-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR470126-25G
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolium chloride
Formule: C₂₁H₂₅ClN₂
MW: 340,89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684541
Numéro CAS: 141556-45-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité