4,5-Isoxazoledicarbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470135-5G
APOSOR470135-5GEA 306 EUR InStock
APOSOR470135-5G
4,5-Isoxazoledicarbonitrile
4,5-Isoxazoledicarbonitrile
Formule: C₅HN₃O
MW: 119,081 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18070995
Numéro CAS: 1256633-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité