Sodium 3-Cyanopropane-1-sulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470147-5G
APOSOR470147-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470147-5G
Sodium 3-Cyanopropane-1-sulphonate
Sodium 3-Cyanopropane-1-sulphonate
Formule: C₄H₆NO₃S·Na
MW: 171.15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071013
Numéro CAS: 35880-67-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité