1-Methylpiperidine-4-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470150-5G
APOSOR470150-5GEA 997 EUR InStock
APOSOR470150-5G
1-Methylpiperidine-4-carbohydrazide
1-Methylpiperidine-4-carbohydrazide
Formule: C₇H₁₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188558
Numéro CAS: 176178-88-4
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 5 g APOSOR470150-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité