(R)-1-Cbz-3-pyrrolidinecarboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470161-1G
APOSOR470161-1GEA 561 EUR InStock
APOSOR470161-1G
(R)-1-Cbz-3-pyrrolidinecarboxamide
(R)-1-Cbz-3-pyrrolidinecarboxamide
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
MW: 248,278 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878793
Numéro CAS: 1217835-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité