Methyl 3-chloro-4-(4-methylpiperazino)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470163-5G
APOSOR470163-5GEA 601 EUR InStock
APOSOR470163-5G
Methyl 3-chloro-4-(4-methylpiperazino)benzoate
Methyl 3-chloro-4-(4-methylpiperazino)benzoate
Formule: C₁₃H₁₇ClN₂O₂
MW: 268,739 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18071042
Numéro CAS: 1256633-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité