2,6-Bis[1-[(2,6-dimethylphenyl)imino]ethyl]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470167-5G
APOSOR470167-5GEA 1540 EUR InStock
APOSOR470167-5G
2,6-Bis[1-[(2,6-dimethylphenyl)imino]ethyl]pyridine
2,6-Bis[1-[(2,6-dimethylphenyl)imino]ethyl]pyridine
Formule: C₂₅H₂₇N₃
MW: 369,502 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375270
Numéro CAS: 204203-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité