Methyl N-Boc-2-bromo-5-sulphamoylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470177-1G
APOSOR470177-1GEA 397 EUR InStock
APOSOR470177-1G
Methyl N-Boc-2-bromo-5-sulphamoylbenzoate
Methyl N-Boc-2-bromo-5-sulphamoylbenzoate
Formule: C₁₃H₁₆BrNO₆S
MW: 394,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651694
Numéro CAS: 1272756-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité