1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470181-1G
APOSOR470181-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470181-1G
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamidine hydrochloride
1-Isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxamidine hydrochloride
Formule: C₈H₁₅N₃O·ClH
MW: 205,685 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18651697
Numéro CAS: 1272756-01-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité