4-(2-Bromophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470186-1G
APOSOR470186-1GEA 601 EUR InStock
APOSOR470186-1G
4-(2-Bromophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
4-(2-Bromophenyl)thiazole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆BrNO₂S
MW: 284,129 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07377577
Numéro CAS: 1261268-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité