Methyl 2-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR470190-5G
APOSOR470190-5GEA 1010 EUR InStock
APOSOR470190-5G
Methyl 2-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Methyl 2-(5-Amino-4-cyano-2-furyl)benzoate
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18375285
Numéro CAS: 1261268-76-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité